2,5-Difluorbenzolsulfonylchlorid 98%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
2,5-Difluorobenzene-1-sulphonyl chloride
PC3754-100G
PC3754-25G
PC3754-5G
APOSPC3754-100GEA
78.3
EUR
APOSPC3754-100G
APOSPC3754-25G
APOSPC3754-5G
2,5-Difluorbenzolsulfonylchlorid 98%
2,5-Difluorbenzolsulfonylchlorid
Formel:
C₆H₃ClF₂O₂S Siedepunkt: 221 °C Dichte: 1.58 g/cm³ (25 °C) Flammpunkt: >110 °C Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00060682 CAS-Nummer: 26120-86-5 UN-Nummer: 3265 ADR: 8,II |