1-Brom-4-fluorbutan 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC3725-1G PC3725-25G PC3725-5G
APOSPC3725-1GEA 29 EUR
APOSPC3725-1G APOSPC3725-25G APOSPC3725-5G
1-Brom-4-fluorbutan 97%
1-Bromo-4-fluorobutane
Formel: BrH₂C(CH₂)₂CH₂F
Siedepunkt: 134…135 °C
Dichte: 1.444 g/cm³ (25 °C)
Flammpunkt: 45 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00209551
CAS-Nummer: 462-72-6
UN-Nummer: 1993
ADR: 3,III