α-Brom-2-fluortoluol 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
Synonyme: 2-Fluorobenzyl bromide, α-Bromo-o-fluorotoulene
PC3693-100G PC3693-250G PC3693-25G
APOSPC3693-100GEA 43.5 EUR
APOSPC3693-100G APOSPC3693-250G APOSPC3693-25G
α-Brom-2-fluortoluol 97%
α-Brom-2-fluortoluol
Formel: C₇H₆BrF
Molekulargewicht: 189.03 g/mol
Siedepunkt: 62…64 °C/15mmHg
Dichte: 1.563 g/cm³ (25 °C)
Flammpunkt: 82 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00000324
CAS-Nummer: 446-48-0
EINECS: 207-169-1
UN-Nummer: 3265
ADR: 8 II