2,5-Difluorpyridin 96%

Lieferant: Apollo Scientific
Achtung

PC3685-25G PC3685-5G
APOSPC3685-25GEA 125 EUR
APOSPC3685-25G APOSPC3685-5G
2,5-Difluorpyridin 96%
2,5-Difluoropyridine
Formel: C₅H₃F₂N
Siedepunkt: 115 °C
Schmelzpunkt: –33 °C
Dichte: 1.274 g/cm³ (25 °C)
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD04114191
CAS-Nummer: 84476-99-3
UN-Nummer: 1993
ADR: 3,III

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR