2-Fluoroethylamine hydrochloride 98%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Gefahr
|
PC3677-1G
PC3677-25G
PC3677-5G
APOSPC3677-1GEA
66.7
EUR
APOSPC3677-1G
APOSPC3677-25G
APOSPC3677-5G
2-Fluoroethylamine hydrochloride 98%
2-Fluoroethylamine hydrochloride
Formel:
C₂H₆FN·HCl Schmelzpunkt: 99…103 °C Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00008161 CAS-Nummer: 460-08-2 EINECS: 207-302-3 UN-Nummer: 2811 ADR: 6.1,II |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...