1-(3-Chlor-4-fluorphenyl)pyrrolidin
Lieferant: Apollo Scientific
PC3653-1G PC3653-5G
APOSPC3653-1GEA 132 EUR
APOSPC3653-1G APOSPC3653-5G
1-(3-Chlor-4-fluorphenyl)pyrrolidin
1-(3-Chlor-4-fluorphenyl)pyrrolidin
Formel: C₁₀H₁₁ClFN
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD09878399
CAS-Nummer: 1000339-33-2