2-(Trifluormethylthio)benzylbromid 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
PC3586-10G PC3586-5G
APOSPC3586-10GEA 429 EUR
APOSPC3586-10G APOSPC3586-5G
2-(Trifluormethylthio)benzylbromid 98%
2-(Trifluormethylthio)benzylbromid
Formel: C₈H₆BrF₃S
Siedepunkt: 71 °C/1mmHg
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00236345
CAS-Nummer: 238403-52-6
UN-Nummer: 1760
ADR: 8,III