2-Fluor-α,α,α-trichlortoluol 99%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC3578-25G PC3578-100G PC3578-5G
APOSPC3578-25GEA 108 EUR
APOSPC3578-25G APOSPC3578-100G APOSPC3578-5G
2-Fluor-α,α,α-trichlortoluol 99%
2-Fluor-α,α,α-trichlortoluol
Formel: C₇H₄Cl₃F
Siedepunkt: 75 °C/5mmHg
Schmelzpunkt: –20 °C
Dichte: 1,453 g/cm³ (25 °C)
Flammpunkt: >110 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00000787
CAS-Nummer: 488-98-2
EINECS: 207-692-5