5-(Diethylcarbamoyl)-2-fluorphenylboronsäure 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme: (5-(Diethylcarbamoyl)-2-fluorophenyl)boronic acid
PC3572-1G PC3572-5G
APOSPC3572-1GEA 277 EUR
APOSPC3572-1G APOSPC3572-5G
5-(Diethylcarbamoyl)-2-fluorphenylboronsäure 97%
5-(Diethylcarbamoyl)-2-fluorphenylboronsäure
Formel: C₁₁H₁₅BFNO₃
Schmelzpunkt: 136…138 °C
Lagerungstemperatur: Kühlschrank
MDL Number: MFCD08436045
CAS-Nummer: 874289-47-1