Ethyl-3,5-bis(trifluormethyl)benzoat
Lieferant: Apollo Scientific
PC3553-1G PC3553-5G
APOSPC3553-1GEA 75.9 EUR
APOSPC3553-1G APOSPC3553-5G
Ethyl-3,5-bis(trifluormethyl)benzoat
Ethyl-3,5-bis(trifluormethyl)benzoat
Formel: C₁₁H₈F₆O₂
Siedepunkt: 84 °C/10mmHg
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD01320684
CAS-Nummer: 96617-71-9