2-Fluor-5-iodbenzonitril 98%

Lieferant: Apollo Scientific
Achtung

PC3543-5G PC3543-25G PC3543-100G
APOSPC3543-5GEA 23.2 EUR
APOSPC3543-5G APOSPC3543-25G APOSPC3543-100G
2-Fluor-5-iodbenzonitril 98%
2-Fluor-5-iodbenzonitril
Formel: C₇H₃FIN
Schmelzpunkt: 71…73 °C
Lagerungstemperatur: Kühlschrank
MDL Number: MFCD03094225
CAS-Nummer: 351003-36-6
UN-Nummer: 3439
ADR: 6.1,III

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR