2-Brom-3'-chlor-4'-fluoracetophenon 98%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
3-Chloro-4-fluorophenacyl bromide
PC3542-1G
PC3542-25G
PC3542-5G
APOSPC3542-1GEA
46.4
EUR
APOSPC3542-1G
APOSPC3542-25G
APOSPC3542-5G
2-Brom-3'-chlor-4'-fluoracetophenon 98%
2-Brom-3'-chlor-4'-fluoracetophenon
Formel:
C₈H₅BrClFO Molekulargewicht: 251.48 g/mol Schmelzpunkt: 35…37 °C Flammpunkt: 110 °C Lagerungstemperatur: Kühlschrank |
MDL Number:
MFCD05154991 CAS-Nummer: 63529-30-6 UN-Nummer: 2811 ADR: 6.1 III |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...