2',6'-Dichlor-3'-fluoracetophenon 98%

Lieferant: Apollo Scientific
Achtung

PC3497-100G PC3497-25G
APOSPC3497-100GEA 27.7 EUR
APOSPC3497-100G APOSPC3497-25G
2',6'-Dichlor-3'-fluoracetophenon 98%
2',6'-Dichlor-3'-fluoracetophenon
Formel: C₈H₅Cl₂FO
Siedepunkt: 250…255 °C
Dichte: 1.403 g/cm³ (25 °C)
Flammpunkt: 84 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD02093760
CAS-Nummer: 290835-85-7

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR