Tris(hexafluoroisopropyl)borate 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: Boric Acid Tris(hexafluoroisopropyl) Ester
PC3486-1G PC3486-25G PC3486-5G
APOSPC3486-1GEA 110 EUR
APOSPC3486-1G APOSPC3486-25G APOSPC3486-5G
Tris(hexafluoroisopropyl)borate 95%
Tris(hexafluoroisopropyl)borate
Formel: C₉H₃BF₁₈O₃
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00191615
CAS-Nummer: 6919-80-8