4-Fluoranisol 99%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 1-Fluoro-4-methoxybenzene
PC3440-1KG PC3440-250G PC3440-500G
APOSPC3440-1KGEA 122 EUR
APOSPC3440-1KG APOSPC3440-250G APOSPC3440-500G
4-Fluoranisol 99%
4-Fluoranisol
Formel: C₇H₇FO
Molekulargewicht: 126.13 g/mol
Siedepunkt: 156…158 °C
Schmelzpunkt: –45 °C
Dichte: 1.116 g/cm³ (25 °C)
Flammpunkt: 43 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00000348
CAS-Nummer: 459-60-9
UN-Nummer: 3271
ADR: 3 III