3-Fluoranisol 99%

Lieferant: Apollo Scientific
Achtung

Synonyme: 1-Fluoro-3-methoxybenzene

PC3430-100G PC3430-25G PC3430-50G PC3430-1KG
APOSPC3430-100GEA 65.5 EUR
APOSPC3430-100G APOSPC3430-25G APOSPC3430-50G APOSPC3430-1KG
3-Fluoranisol 99%
3-Fluoranisol
Formel: C₇H₇FO
Molekulargewicht: 126.13 g/mol
Siedepunkt: 158…159 °C
Schmelzpunkt: –35 °C
Dichte: 1.104 g/cm³ (25 °C)
Flammpunkt: 43 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00000335
CAS-Nummer: 456-49-5
EINECS: 207-267-4
UN-Nummer: 1993
ADR: 3 III

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR