Diethyldifluormalonat 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC3428-1G PC3428-5G
APOSPC3428-1GEA 21.9 EUR
APOSPC3428-1G APOSPC3428-5G
Diethyldifluormalonat 98%
Diethyldifluormalonat
Formel: C₇H₁₀F₂O₄
Siedepunkt: 94…95 °C/23mmHg
Dichte: 1.179 g/cm³ (25 °C)
Flammpunkt: 62 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00221617
CAS-Nummer: 680-65-9