3-Fluor-2-nitrophenol 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC3403-5G PC3403-1G PC3403-25G
APOSPC3403-5GEA 24.8 EUR
APOSPC3403-5G APOSPC3403-1G APOSPC3403-25G
3-Fluor-2-nitrophenol 98%
3-Fluor-2-nitrophenol
Formel: C₆H₄FNO₃
Schmelzpunkt: 37…39 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD07368753
CAS-Nummer: 385-01-3