Nickel(II) trifluoromethanesulphonate
Lieferant: Apollo Scientific
|
Gefahr
|
PC3387-10G
PC3387-25G
PC3387-5G
PC3387-1G
APOSPC3387-10GEA
0
EUR
APOSPC3387-10G
APOSPC3387-25G
APOSPC3387-5G
APOSPC3387-1G
Nickel(II) trifluoromethanesulphonate
Nickel(II) trifluoromethanesulphonate
Formel:
C₂F₆NiO₆S₂ Schmelzpunkt: 100…106 °C Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00673740 CAS-Nummer: 60871-84-3 |