2,2,3,3-Tetrafluoropropyltriethylammoniumtriflate 97%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
PC3382-25G
PC3382-5G
APOSPC3382-25GEA
433
EUR
APOSPC3382-25G
APOSPC3382-5G
2,2,3,3-Tetrafluoropropyltriethylammoniumtriflate 97%
2,2,3,3-Tetrafluoropropyltriethylammoniumtriflate
Formel:
C₁₀H₁₈F₇NO₃S Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD04038359 CAS-Nummer: 1330184-85-4 |