2'-Fluoracetophenon 97%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
1-(2-Fluorophenyl)ethanone, o-Fluoroacetophenone
PC3360-100G
PC3360-25G
PC3360-500G
APOSPC3360-100GEA
39.3
EUR
APOSPC3360-100G
APOSPC3360-25G
APOSPC3360-500G
2'-Fluoracetophenon 97%
2'-Fluoracetophenon
Reaction of o-fluoroketones with guanidine carbonate affords 2-amino-4-alkyl- & 2- amino-4-arylquinazolines.
Formel:
C₈H₇FO Molekulargewicht: 138.14 g/mol Siedepunkt: 187…189 °C Dichte: 1.137 g/cm³ (25 °C) Flammpunkt: 61 °C Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00000320 CAS-Nummer: 445-27-2 EINECS: 207-156-0 |