Perfluoro-compound FC-40™
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
FluorinertR(FC-40)
PC3312-1KG
PC3312-250G
APOSPC3312-1KGEA
657
EUR
APOSPC3312-1KG
APOSPC3312-250G
Perfluoro-compound FC-40™
Perfluoro-compound FC-40™
(Fluorinert is a registered trademark of 3M)
Formel:
C₂₁F₄₈N₂ Molekulargewicht: 1192.168 g/mol Siedepunkt: 155 °C Schmelzpunkt: –57 °C Dichte: 1.87 g/cm³ (25 °C) Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD01632188 CAS-Nummer: 51142-49-5 |