Eisen(II)fluorid, wasserfrei 99%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Gefahr
|
PC3300-25G
PC3300-5G
APOSPC3300-25GEA
335
EUR
APOSPC3300-25G
APOSPC3300-5G
Eisen(II)fluorid, wasserfrei 99%
Iron(II) fluoride
Formel:
F₂Fe Schmelzpunkt: >1000 °C Dichte: 4,09 g/cm³ (25 °C) Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00016093 CAS-Nummer: 7789-28-8 UN-Nummer: 3260 ADR: 8,II |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...