6-Chloro-5-fluoro-1H-benzimidazol-2-amine
Lieferant: Apollo Scientific
PC32852-1G
PC32852-50MG
PC32852-250MG
PC32852-500MG
APOSPC32852-1GEA
635
EUR
APOSPC32852-1G
APOSPC32852-50MG
APOSPC32852-250MG
APOSPC32852-500MG
6-Chloro-5-fluoro-1H-benzimidazol-2-amine
6-Chloro-5-fluoro-1H-benzimidazol-2-amine
Formel:
C₇H₅ClFN₃ Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD18089180 CAS-Nummer: 142356-64-7 |