Ethyltrifluormethansulfonat 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
PC3284-25G PC3284-5G
APOSPC3284-25GEA 198 EUR
APOSPC3284-25G APOSPC3284-5G
Ethyltrifluormethansulfonat 98%
Ethyltrifluormethansulfonat
Formel: C₃H₅F₃O₃S
Siedepunkt: 115…118 °C
Dichte: 1.374 g/cm³ (25 °C)
Flammpunkt: 35 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00000410
CAS-Nummer: 425-75-2
EINECS: 207-037-3
UN-Nummer: 2920
ADR: 8+3,II