3-Fluor-2-formylphenylboronsäure
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
PC32758-1G PC32758-25G PC32758-5G
APOSPC32758-1GEA 21.9 EUR
APOSPC32758-1G APOSPC32758-25G APOSPC32758-5G
3-Fluor-2-formylphenylboronsäure
3-Fluor-2-formylphenylboronsäure
Formel: C₇H₆BFO₃
Schmelzpunkt: 123…127 °C
Lagerungstemperatur: Kühlschrank
MDL Number: MFCD10697421
CAS-Nummer: 871126-15-7
UN-Nummer: 3261
ADR: 8,II