Ishikawa′s Reagenz 25% in Acetonitril
Lieferant: Apollo Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
1-(Diethylamino)-1,1,2,3,3,3-hexafluoropropane, Hexafluoropropene diethylamine, N,N-Diethyl-1,1,2,3,3,3-hexafluoropropylamine
PC32753-100G
PC32753-25G
PC32753-500G
APOSPC32753-100GEA
109
EUR
APOSPC32753-100G
APOSPC32753-25G
APOSPC32753-500G
Ishikawa′s Reagenz 25% in Acetonitril
Ishikawa's reagent
Formel:
C₇H₁₁F₆N Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00054683 CAS-Nummer: 309-88-6 UN-Nummer: 2924 ADR: 3+8,II |