6-Fluor-2-mercaptobenzothiazol
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 6-Fluorobenzo[d]thiazole-2(3H)-thione
PC3267-1G PC3267-5G
APOSPC3267-1GEA 62.5 EUR
APOSPC3267-1G APOSPC3267-5G
6-Fluor-2-mercaptobenzothiazol
6-Fluoro-2-mercaptobenzothiazole
Formel: C₇H₄FNS₂
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00665747
CAS-Nummer: 80087-71-4