3-Bromo-5-(trifluoromethyl)-1H-indazole
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC3261-1G PC3261-250MG
APOSPC3261-1GEA 92.8 EUR
APOSPC3261-1G APOSPC3261-250MG
3-Bromo-5-(trifluoromethyl)-1H-indazole
3-Bromo-5-(trifluoromethyl)-1H-indazole
Formel: C₈H₄BrF₃N₂
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD09998163
CAS-Nummer: 1086378-32-6