4-Fluoro-2-methyl-6-nitroaniline 97%

Lieferant: Apollo Scientific
Achtung

PC3258-1G PC3258-5G PC3258-10G
APOSPC3258-1GEA 21.9 EUR
APOSPC3258-1G APOSPC3258-5G APOSPC3258-10G
4-Fluoro-2-methyl-6-nitroaniline 97%
4-Fluoro-2-methyl-6-nitroaniline
Formel: C₇H₇FN₂O₂
Schmelzpunkt: 98…100 °C
Lagerungstemperatur: Kühlschrank
MDL Number: MFCD09152778
CAS-Nummer: 147285-87-8

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR