2-Brom-4-(trifluormethyl)pyridin 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC32398-25G PC32398-5G
APOSPC32398-25GEA 157 EUR
APOSPC32398-25G APOSPC32398-5G
2-Brom-4-(trifluormethyl)pyridin 95%
2-Bromo-4-(trifluoromethyl)pyridine
Formel: C₆H₃BrF₃N
Siedepunkt: 84…85 °C/14mmHg
Schmelzpunkt: –21 to –20 °C
Dichte: 1.827 g/cm³ (25 °C)
Flammpunkt: 73 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00153085
CAS-Nummer: 175205-81-9