Ethyl-3-fluorbenzoat 98%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
Ethyl 3-fluorobenzoate, 3-Fluorobenzoic acid ethyl ester
PC3220-100G
PC3220-25G
APOSPC3220-100GEA
46.4
EUR
APOSPC3220-100G
APOSPC3220-25G
Ethyl-3-fluorbenzoat 98%
Ethyl-3-fluorbenzoat
Formel:
C₉H₉FO₂ Siedepunkt: 94…95 °C/16mmHg Dichte: 1.136 g/cm³ (25 °C) Flammpunkt: 82 °C Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00000336 CAS-Nummer: 451-02-5 EINECS: 207-191-1 |