4-Amino-3,5-dichloro-2,6-difluoropyridine, technische Qualität
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
3,5-Dichloro-2,6-difluoropyridin-4-amine
PC32132-5G
PC32132-1G
PC32132-25G
APOSPC32132-5GEA
26.1
EUR
APOSPC32132-5G
APOSPC32132-1G
APOSPC32132-25G
4-Amino-3,5-dichloro-2,6-difluoropyridine, technische Qualität
4-Amino-3,5-dichloro-2,6-difluoropyridine
Formel:
C₅H₂Cl₂F₂N₂ Schmelzpunkt: 112…114 °C Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00011574 CAS-Nummer: 2840-00-8 EINECS: 220-630-1 |