3-Brom-5-(trifluormethyl)anilin 98%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
3-Amino-5-bromo-α,α,α-trifluorotoluene, 5-Bromo-α,α,α-trifluoro-m-toluidine, 3-Amino-5-bromobenzotrifluoride
PC3204-100G
PC3204-25G
PC3204-5G
APOSPC3204-100GEA
98.9
EUR
APOSPC3204-100G
APOSPC3204-25G
APOSPC3204-5G
3-Brom-5-(trifluormethyl)anilin 98%
3-Brom-5-(trifluormethyl)anilin
Formel:
C₇H₅BrF₃N Molekulargewicht: 240.02 g/mol Siedepunkt: 220…223 °C Dichte: 1.697 g/cm³ (25 °C) Flammpunkt: 107 °C Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00236205 CAS-Nummer: 54962-75-3 EINECS: 259-412-6 |