Ethyl-2,4-difluorbenzoat 97%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
Ethyl 2,4-difluorobenzoate
PC3201E-25G
PC3201E-100G
APOSPC3201E-25GEA
23.2
EUR
APOSPC3201E-25G
APOSPC3201E-100G
Ethyl-2,4-difluorbenzoat 97%
Ethyl-2,4-difluorbenzoat
Formel:
C₉H₈F₂O₂ Siedepunkt: 65…67 °C/15mmHg Dichte: 1.24 g/cm³ (25 °C) Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00153149 CAS-Nummer: 108928-00-3 |