1-Chlor-4,5-difluor-2-nitrobenzol 98%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
2-Chloro-4,5-difluoronitrobenzene
PC3191-1G
PC3191-25G
PC3191-5G
APOSPC3191-1GEA
21.9
EUR
APOSPC3191-1G
APOSPC3191-25G
APOSPC3191-5G
1-Chlor-4,5-difluor-2-nitrobenzol 98%
1-Chlor-4,5-difluor-2-nitrobenzol
Formel:
C₆H₂ClF₂NO₂ Siedepunkt: 118 °C/31mmHg Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD04973764 CAS-Nummer: 771-76-6 |