1-Prop-2-ynyl-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazole
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC31707-1G PC31707-250MG
APOSPC31707-1GEA 451 EUR
APOSPC31707-1G APOSPC31707-250MG
1-Prop-2-ynyl-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazole
1-Prop-2-ynyl-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazole
Formel: C₇H₅F₃N₂
Lagerungstemperatur: Kühlschrank
MDL Number: MFCD00179866
CAS-Nummer: 208943-57-1