2,6-Difluoro-3-nitrobenzamide
Lieferant: Apollo Scientific
PC31534-1G
PC31534-250MG
PC31534-500MG
APOSPC31534-1GEA
510
EUR
APOSPC31534-1G
APOSPC31534-250MG
APOSPC31534-500MG
2,6-Difluoro-3-nitrobenzamide
2,6-Difluoro-3-nitrobenzamide
Formel:
C₇H₄F₂N₂O₃ Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00120281 CAS-Nummer: 124169-54-6 |