4'-(Difluormethoxy)acetanilid
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: N-(4-(Difluoromethoxy)phenyl)acetamide
PC3151-1G PC3151-25G PC3151-5G
APOSPC3151-1GEA 21.9 EUR
APOSPC3151-1G APOSPC3151-25G APOSPC3151-5G
4'-(Difluormethoxy)acetanilid
4'-(Difluormethoxy)acetanilid
Formel: C₉H₉F₂NO₂
Schmelzpunkt: 114…115 °C
Flammpunkt: >110 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00467428
CAS-Nummer: 22236-11-9