5-Methyl-2-(trifluoromethyl)-3-furansulphonyl chloride
Lieferant: Apollo Scientific
|
Gefahr
|
PC31424-1G
PC31424-250MG
PC31424-500MG
PC31424-2.5G
PC31424-5G
APOSPC31424-1GEA
206
EUR
APOSPC31424-1G
APOSPC31424-250MG
APOSPC31424-500MG
APOSPC31424-2.5G
APOSPC31424-5G
5-Methyl-2-(trifluoromethyl)-3-furansulphonyl chloride
5-Methyl-2-(trifluoromethyl)-3-furansulphonyl chloride
Formel:
C₆H₄ClF₃O₃S Siedepunkt: 44…46 °C/1mmHg Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD02677699 CAS-Nummer: 306935-02-4 UN-Nummer: 3265 ADR: 8,III |