4-Fluorbenzoesäureanhydrid 95+%
Lieferant: Apollo Scientific
PC31419-1G PC31419-5G
APOSPC31419-1GEA 24.4 EUR
APOSPC31419-1G APOSPC31419-5G
4-Fluorbenzoesäureanhydrid 95+%
4-Fluorobenzoic anhydride
Formel: C₁₄H₈F₂O₃
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00425938
CAS-Nummer: 25569-77-1