4-(Trifluormethyl)cyclohexanol (cis/trans-Gemisch)
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC31341-1G PC31341-5G
APOSPC31341-1GEA 21.5 EUR
APOSPC31341-1G APOSPC31341-5G
4-(Trifluormethyl)cyclohexanol (cis/trans-Gemisch)
4-(Trifluoromethyl)cyclohexanol (cis- and trans- mixture)
Formel: C₇H₁₁F₃O
Siedepunkt: 70…75 °C/15mmHg
Dichte: 1,23 g/cm³ (25 °C)
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00102144
CAS-Nummer: 30129-18-1