4-(Trifluoromethyl)phenyl acetate 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC31334-1G PC31334-5G
APOSPC31334-1GEA 209 EUR
APOSPC31334-1G APOSPC31334-5G
4-(Trifluoromethyl)phenyl acetate 95%
4-(Trifluoromethyl)phenyl acetate
Formel: C₉H₇F₃O₂
Flammpunkt: 69 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00829056
CAS-Nummer: 78950-29-5