Dodecafluorosuberic Säure 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
Synonyme: Dodecafluoro-1,8-octanedioic Acid, Perfluorosuberic Acid, Perfluoro-1,8-octanedioic Acid
PC3132T-25G PC3132T-5G
APOSPC3132T-25GEA 125 EUR
APOSPC3132T-25G APOSPC3132T-5G
Dodecafluorosuberic Säure 98%
Dodecafluorosuberic acid
Formel: C₈H₂F₁₂O₄
Siedepunkt: >250 °C
Schmelzpunkt: 133…136 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00153146
CAS-Nummer: 678-45-5
UN-Nummer: 3261
ADR: 8,III