3,5-Bis(trifluormethyl)-1H-pyrazol 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 3,5-Bis(trifluoromethyl)pyrazole
PC3116B-1G PC3116B-5G
APOSPC3116B-1GEA 22 EUR
APOSPC3116B-1G APOSPC3116B-5G
3,5-Bis(trifluormethyl)-1H-pyrazol 97%
3,5-Bis(trifluormethyl)-1H-pyrazol
Formel: C₅H₂F₆N₂
Schmelzpunkt: 83…85 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00153672
CAS-Nummer: 14704-41-7