1-[2-Nitro-4-(trifluoromethyl)phenyl-[1,4]diazepane hydrochloride
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme: 1-[2-Nitro-4-(trifluoromethyl)phenyl]homopiperazine
PC31128-1G PC31128-250MG
APOSPC31128-1GEA 232 EUR
APOSPC31128-1G APOSPC31128-250MG
1-[2-Nitro-4-(trifluoromethyl)phenyl-[1,4]diazepane hydrochloride
1-[2-Nitro-4-(trifluoromethyl)phenyl-[1,4]diazepane hydrochloride
Formel: C₁₂H₁₅ClF₃N₃O₂
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD09038316
CAS-Nummer: 646455-48-3