3,5-Bis(trifluormethyl)phenol 98%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
PC3112-100G
PC3112-25G
APOSPC3112-100GEA
132
EUR
APOSPC3112-100G
APOSPC3112-25G
3,5-Bis(trifluormethyl)phenol 98%
3,5-Bis(trifluormethyl)phenol
Formel:
C₈H₄F₆O Siedepunkt: 97…98 °C/50mmHg Schmelzpunkt: 20…21 °C Dichte: 1,511 g/cm³ (25 °C) Flammpunkt: >110 °C Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00000386 CAS-Nummer: 349-58-6 EINECS: 206-488-3 |