2,4-Bis(trifluormethyl)benzylbromid
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
Synonyme: 1-(Bromomethyl)-2,4-bis(trifluoromethyl)benzene
PC3104T-1G PC3104T-5G PC3104T-25G
APOSPC3104T-1GEA 40.6 EUR
APOSPC3104T-1G APOSPC3104T-5G APOSPC3104T-25G
2,4-Bis(trifluormethyl)benzylbromid
2,4-Bis(trifluormethyl)benzylbromid
Formel: C₉H₅BrF₆
Molekulargewicht: 307.03 g/mol
Siedepunkt: 112 °C/0.2mmHg
Dichte: 1.637 g/cm³ (25 °C)
Flammpunkt: 54 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00010306
CAS-Nummer: 140690-56-8
UN-Nummer: 2920
ADR: 8+3 II