3,5-Bis(trifluormethyl)benzylamin 95%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
(3,5-Bis(trifluoromethyl)phenyl)methanamine
PC3104M-100G
PC3104M-25G
PC3104M-1G
PC3104M-10G
APOSPC3104M-100GEA
198
EUR
APOSPC3104M-100G
APOSPC3104M-25G
APOSPC3104M-1G
APOSPC3104M-10G
3,5-Bis(trifluormethyl)benzylamin 95%
3,5-Bis(trifluormethyl)benzylamin
Formel:
C₉H₇F₆N Siedepunkt: 82…84 °C/15mmHg Schmelzpunkt: 50…55 °C Flammpunkt: 78 °C Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00009909 CAS-Nummer: 85068-29-7 EINECS: 285-290-9 UN-Nummer: 3259 ADR: 8,II |