3,5-Bis(trifluormethyl)benzylalkohol 98%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
(3,5-Bis(trifluoromethyl)phenyl)methanol
PC3104H-100G
PC3104H-10G
PC3104H-25G
APOSPC3104H-100GEA
75.4
EUR
APOSPC3104H-100G
APOSPC3104H-10G
APOSPC3104H-25G
3,5-Bis(trifluormethyl)benzylalkohol 98%
3,5-Bis(trifluormethyl)benzylalkohol
Formel:
C₉H₆F₆O Siedepunkt: 100 °C/14mmHg Schmelzpunkt: 53…56 °C Flammpunkt: 98 °C Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00009907 CAS-Nummer: 32707-89-4 EINECS: 251-168-9 |